Learn More
rac Galaxolidone (Mixture of Diastereomers), TRC
Codice prodotto. 17991515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17991515 50 mg 50mg
17900495 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17991515 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG18900550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 507442-49-1
Formula molecolare C18H24O2
Molecular Weight (g/mol) 272.38
Sinonimo 4,6,7,8-Tetrahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-cyclopenta[g]-2-benzopyran-1(3H)-one
IUPAC Name 4,6,6,7,8,8-hexamethyl-4,7-dihydro-3H-cyclopenta[g]isochromen-1-one
SMILES O=C1OCC(C)C2=CC3=C(C(C)(C)C(C)C3(C)C)C=C21
Specifica
Materiale o nome chimico rac Galaxolidone (Mixture of Diastereomers)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H24O2/c1-10-9-20-16(19)13-8-15-14(7-12(10)13)17(3,4)11(2)18(15,5)6/h7-8,10-11H,9H2,1-6H3
Peso formulazione 272.1776
Percent Purity >95%