Learn More
rac Ketorolac Tromethamine Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ketorolac trometamol |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2 |
| Peso formulazione | 376.1634 |
| Percent Purity | >95% |