Learn More
rac Lenalidomide-13C5, TRC
Codice prodotto. 30481180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481180 10 mg 10mg
30479463 1 mg 1mg
30477065 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30481180 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL32800210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1219332-91-8
Formula molecolare C813C5H13N3O3
Molecular Weight (g/mol) 264.22
Sinonimo Lenalidomide 13C5
SMILES Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)[13CH]3[13CH2][13CH2][13C](=O)N[13C]3=O
Specifica
Materiale o nome chimico rac Lenalidomide-13C5
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)/i4+1,5+1,10+1,11+1,12+1