Learn More
rac Metanephrine Hydrochloride Salt, TRC
Codice prodotto. 18071750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18071750 50 mg 50mg
18033940 100 mg 100mg
17919649 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18071750 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM25876050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 881-95-8
Formula molecolare C10 H15 N O3 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 233.69
Sinonimo Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)-, Vanillyl alcohol, α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Metanephrine hydrochloride, Metanephrine hydrochloride, dl-Metanephrine hydrochloride, D,L-Metanephrine Hydrochloride, rac-Metanephrine Hydrochloride
IUPAC Name 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-2-methoxyphenol;hydrochloride
SMILES Cl.CNCC(O)c1ccc(O)c(OC)c1
Specifica
Materiale o nome chimico D,L-Metanephrine hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3;1H
Peso formulazione 233.0819
Percent Purity >95%