Learn More
rac Methotrimeprazine, TRC
Codice prodotto. 30135230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135230 25 mg 25mg
30012256 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135230 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26077525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 851-68-3
Formula molecolare C19H24N2OS
Molecular Weight (g/mol) 328.47
Sinonimo 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine, (±)-2-Methoxy-10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazine, (±)-Methotrimeprazine, 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine, dl-Methotrimeprazine
IUPAC Name (2R)-3-(2-methoxyphenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
SMILES CN(C)CC(C)CN1C2=C(C=CC(OC)=C2)SC3=CC=CC=C31
Specifica
Materiale o nome chimico rac Methotrimeprazine
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H24N2OS/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-/m1/s1
Peso formulazione 328.1609