missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
rac Metoprolol-d7, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | rac Metoprolol-d7 |
| CAS | 959787-96-3 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C15 2H7 H18 N O3 |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | (±)-Metoprolol-(isopropyl-d7), 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]-, Metoprolol D7 (isopropyl D7) |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3/i1D3,2D3,12D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1ccc(CCOC)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC Name | 1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 274.41 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?