Learn More
rac-Monepantel, TRC
Codice prodotto. 30133779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133779 250 mg 250mg
17989074 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133779 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM515795250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 851976-50-6
Formula molecolare C20 H13 F6 N3 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 473.39
Sinonimo Benzamide, N-[1-cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]-, N-[1-Cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]benzamide, N-[1-Cyano-2-(5-cyano-2-trifluoromethylphenoxy)-1-methylethyl]-4-trifluoromethylsulfanylbenzamide
IUPAC Name N-[2-cyano-1-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-2-yl]-4-(trifluoromethylsulfanyl)benzamide
SMILES CC(COc1cc(ccc1C(F)(F)F)C#N)(NC(=O)c2ccc(SC(F)(F)F)cc2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico rac-Monepantel
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H13F6N3O2S/c1-18(10-28,11-31-16-8-12(9-27)2-7-15(16)19(21,22)23)29-17(30)13-3-5-14(6-4-13)32-20(24,25)26/h2-8H,11H2,1H3,(H,29,30)
Peso formulazione 473.0633
Percent Purity >95%