Learn More
rac N-Boc-3,3-dimethyl-2-pyrrolidenecarboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | rac N-Boc-3,3-dimethyl-2-pyrrolidenecarboxylic Acid |
| CAS | 143979-40-2 |
| Formula molecolare | C12 H21 N O4 |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-6-12(4,5)8(13)9(14)15/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C)(C)C1C(=O)O |
| IUPAC Name | 3,3-dimethyl-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 243.3 |
| Peso formulazione | 243.1471 |