Learn More
rac N-Demethyl Promethazine-d3 Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30366005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366005 2.5 mg 2.50mg
30363976 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30366005 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2312222.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1330173-19-7
Formula molecolare C16H16D3ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 309.87
Sinonimo N,α-Dimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine-d3 Hydrochloride, Nor1-Promethazine-d3 Monohydrochloride
SMILES CC(NC([2H])([2H])[2H])CN1C2=C(C=CC=C2)SC3=CC=CC=C31.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico rac N-Demethyl Promethazine-d3 Hydrochloride
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(17-2)11-18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H/i2D3;