Learn More
rac N-Demethyl Promethazine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride (Norpromethazine Hydrochloride) |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(17-2)11-18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H |
| Peso formulazione | 306.0957 |
| Percent Purity | >95% |