Learn More
rac N-Nitroso Thiazolidine-4-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | rac N-Nitroso Thiazolidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 88381-44-6 |
| Formula molecolare | C4H6N2O3S |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3-Nitroso-4-thiazolidinecarboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6N2O3S/c7-4(8)3-1-10-2-6(3)5-9/h3H,1-2H2,(H,7,8) |
| SMILES | O=NN1C(C(O)=O)CSC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.17 |