Learn More
rac N,O-Didesmethyl Tramadol-d3, TRC
Codice prodotto. 30381059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30381059 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30381059 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4412221MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol-d3
CAS 1261398-22-4
Formula molecolare C14H18D3NO2
Quantità 1 mg
Sinonimo N,O-Didesmethyltramadol-D3 (N-methyl-D3), N,O-Didesmethyltramadol-d3, rel-3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-[[(methyl-d3)amino]methyl]cyclohexyl]phenol, rac N,O-Didesmethyl Tramadol-d3, 3-[(1RS,2RS)-1-Hydroxy-2-[[(methyl-d3)amino]methyl]cyclohexyl]phenol, cis-3-[1-Hydroxy-2-[[(methyl-d3)amino]methyl]cyclohexyl]phenol
InChI Formula InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Molecular Weight (g/mol) 238.34
Peso formulazione 238.1761