Learn More
rac N,O-Didesmethyl Tramadol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | (+/-)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1 |
| Peso formulazione | 235.1572 |