Learn More
rac Naringenin, TRC
Codice prodotto. 30133675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
500 g
Dimensione della confezione:
1g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133675 500 g 500g
17964335 1 g 1g
17950515 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133675 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN378950500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67604-48-2
Formula molecolare C15 H12 O5
Molecular Weight (g/mol) 272.25
Sinonimo rac-Naringenin, 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (R,S)-Naringenin, (RS)-Naringenin, (±)-5,7,4'-Trihydroxyflavanone, (±)-Naringenin, 4',5,7-Trihydroxyflavanone, 5,7,4'-Trihydroxyflavanone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chroman-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, ST 057236, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-
IUPAC Name 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES Oc1ccc(cc1)C2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Specifica
Materiale o nome chimico omega-Benzoyloxyresacetophenone
Quantità 500 g
InChI Formula InChI=1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2
Peso formulazione 272.0685