Learn More
rac Nebivolol Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30137595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137595 10 mg 10mg
30132616 100 mg 100mg
17900755 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137595 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN38790010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 169293-50-9
Formula molecolare C22 H25 F2 N O4 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 441.9
Sinonimo 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, hydrochloride (1:1), 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, hydrochloride (9CI)
IUPAC Name 1-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-2-[[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]ethanol;hydrochloride
SMILES Cl.OC(CNCC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)C3CCc4cc(F)ccc4O3
Specifica
Materiale o nome chimico rac Nebivolol, Hydrochloride
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H
Peso formulazione 441.1518