Learn More
rac-Nor Laudanosine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30138328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138328 250 mg 250mg
30135875 1 g 1g
30006236 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138328 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN710040250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6429-04-5
Formula molecolare C20 H25 N O4 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 379.88
Sinonimo 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxyisoquinoline Hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-veratrylisoquinoline Hydrochloride, (±)-N-Norlaudanosine Hydrochloride, (±)-Norlaudanosine Hydrochloride, (±)-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride, Tetrahydropapaverine Hydrochloride;
IUPAC Name 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline;hydrochloride
SMILES Cl.COc1ccc(CC2NCCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico rac-Nor Laudanosine Hydrochloride
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H25NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-6,10-12,16,21H,7-9H2,1-4H3;1H
Peso formulazione 379.155