Learn More
rac-Norcamphor, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Descrizione
rac-Norcamphor
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Norcamphor |
| CAS | 497-38-1 |
| Nomi componenti o analita | Norcamphor |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H10 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2-Norbornanone (6CI,8CI), 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Oxonorbornane, NSC 66537, NSC 92359, Norcamphor, Racemic norcamphor, dl-Norcamphor, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (+/-)-2-Norbornanone, (+/-)-Norcamphor |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | O=C1CC2CCC1C2 |
| IUPAC Name | bicyclo[2.2.1]heptan-3-one |
| Vedi altri risultati |