Learn More
Thermo Scientific Chemicals rac-Norgestrel
Codice prodotto. 17211172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17211172 250 mg 250mg
17201172 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17211172 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 465732500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6533-00-2
Formula molecolare C21H28O2
Specifica
Materiale o nome chimico rac-Norgestrel
Quantità 250 mg
Punto di fusione 205.0°C to 207.0°C
Peso formulazione 312.45