Learn More
rac Normetanephrine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Normetanephrine Hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12H,5,10H2,1H3;1H |
| Peso formulazione | 219.0662 |
| Percent Purity | >95% |