Learn More
rac Octopamine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Octopamine hydrochloride |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H |
| Peso formulazione | 189.0557 |