missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac-Propranolol-d7, TRC

Codice prodotto. 30410209
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30410209 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30410209 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP8318022.5MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico rac Propranolol-d7
CAS 98897-23-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C16 2H7 H14 N O2
Quantità 2.5 mg
Sinonimo Propranolol-(isopropyl-D7)
InChI Formula InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,12D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1cccc2ccccc12)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 266.39
Peso formulazione 266.2012
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.