Learn More
rac trans-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy Carbamazepine, TRC
Codice prodotto. 17992805
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992805 2.5 mg 2.50mg
17910925 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17992805 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4490402.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58955-93-4
Formula molecolare C15 H14 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 270.28
Sinonimo 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, (10R,11R)-rel-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, trans-, rel-(10R,11R)-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, CGP 10000, Carbamazepine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxy, Dihydrocarbamazepine-10,11-trans-diol, trans-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine, trans-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, trans-Carbamazepine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxide
IUPAC Name (5R,6R)-5,6-dihydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2[C@@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Specifications
Materiale o nome chimico rac trans-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy Carbamazepine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H14N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14,18-19H,(H2,16,20)/t13-,14-/m1/s1
Peso formulazione 270.1004
Percent Purity >95%