Learn More
rac trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | rac trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 939-90-2 |
| Formula molecolare | C10H10O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | (1R,2R)-rel-2-Phenyl-cyclopropanecarboxylic Acid, (+/-)-trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic Acid, NSC 40846 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10O2/c11-10(12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2,(H,11,12)/t8-,9+/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2 |
| IUPAC Name | (1R,2R)-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.19 |
| Peso formulazione | 162.0681 |