Learn More
rac trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30424414
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424414 5 g 5g
30418352 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30424414 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3196855G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico rac trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic Acid
CAS 939-90-2
Formula molecolare C10H10O2
Quantità 5 g
Sinonimo (1R,2R)-rel-2-Phenyl-cyclopropanecarboxylic Acid, (+/-)-trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic Acid, NSC 40846
InChI Formula InChI=1S/C10H10O2/c11-10(12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2,(H,11,12)/t8-,9+/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
IUPAC Name (1R,2R)-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Peso formulazione 162.0681