Learn More
rac-trans-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30400454
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Dimensione della confezione:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400454 500 mg 500mg
30389032 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30400454 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH951170500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147027-04-1
Formula molecolare C4H6O4S
Molecular Weight (g/mol) 150.15
Sinonimo (2R,5R)-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid
IUPAC Name (2S,5S)-5-hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid
SMILES O[C@@H]1CS[C@H](O1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico rac-trans-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H6O4S/c5-2-1-9-4(8-2)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-,4-/m0/s1
Peso formulazione 149.9987