Learn More
rac,trans-Milnacipran Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30477122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477122 50 mg 50mg
30470055 10 mg 10mg
30466536 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30477122 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM34462550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105310-47-2
Formula molecolare C15H23ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 282.81
Sinonimo (1R,2R)-rel-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide Monohydrochloride, trans-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide Monohydrochloride
IUPAC Name (1S,2S)-2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide;hydrochloride
SMILES NC[C@H]1C[C@]1(C2=CC=CC=C2)C(N(CC)CC)=O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico rac,trans-Milnacipran Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15-;/m1./s1
Peso formulazione 282.1499
Percent Purity >95%