Learn More
Tenak™ Rack
Codice prodotto. 11597214 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Codice prodotto. 11597214 Fornitore Tenak™ N. del fornitore TE21352
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
freezer, for 10 boxes, 32mm high, stainless steel, with locking rod, Tenak
Specifica
Materiale armadietto Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) All freezer models
Include Locking rod to secure cryoboxes
Matrice 1 x 10
Dimensioni esterno (PxLxA) 140 x 140 x 359 mm
Profondità (sistema metrico) esterno 140 mm
Altezza (sistema metrico) esterno 359 mm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 140 mm
Capacità Cryoboxes (10, 32 mm H)