Learn More
Beskrivelse
freezer, for 14 boxes, 50mm high, stainless steel, with locking rod, Tenak
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale armadietto | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard sized boxes with 9 x 9 and 10 x 10 cell dividers with a max. footprint of 134 x 134 mm |
| Matrice | 1 x 14 |
| Dimensioni esterno (PxLxA) | 140 x 140 x 775 mm |
| Profondità (sistema metrico) esterno | 140 mm |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 775 mm |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 140 mm |
| Capacità | Cryoboxes (14, 50 mm H) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?