Learn More
Tenak™ Rack
Codice prodotto. 11557234 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Codice prodotto. 11557234 Fornitore Tenak™ N. del fornitore TE21416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.10€
    68.08€ / pezzi 1
    Risparmia 13.02€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
freezer, half box, for 12 boxes 50mm height, classic, Tenak
Specifica
Materiale armadietto Stainless Steel
Matrice 1 x 12
Dimensioni esterno (PxLxA) 83 x 83 x 665 mm
Profondità (sistema metrico) esterno 83 mm
Altezza (sistema metrico) esterno 665 mm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 83 mm
Capacità Cryoboxes (12, 50 mm H)