Learn More
Eppendorf™ Drawer Racking for Upright ULT Freezers
Codice prodotto. 11369894
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Boxes (2 in.)
Boxes (4 in.)
Posizioni:
12
28
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Posizioni unitSize
11369894 Boxes (2 in.) 28 Pezzo
11622824 Boxes (4 in.) 12 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11369894 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore K06413000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eppendorf™ Drawer Racking for Upright Freezers is made of strong, non-corrosive aluminum for long-term use. Standard racking sizes are offered for 53 mm, 76 mm, and 102 mm box heights. The racks can be equipped with freezer boxes of up to 133 mm x 133 mm footprint.
  • Product Type: Drawer Racking for Upright ULT Freezers
  • Material: Aluminum
  • Dimensions (D x W x H): 560 x 140 x 415 mm (22 x 5.5 x 16.3 in.)
  • Box Footprint: 133 x 133 mm
  • For Use With (Equipment): Eppendorf U360, U535, U725, and CryoCube F740 Series (3-Compartment) Upright Freezers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità Boxes (2 in.)
Materiale Aluminum
Posizioni 28
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) U360, U535, U725, and CryoCubeTM F740 Series (3-Compartment) Upright Freezers
N. di rack 1
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (L x P) 133 x 133 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 16.3 in.
Profondità (sistema imperiale) 22 in.
Profondità (sistema metrico) 560 mm
Product Type Drawer Rack for Upright Freezer
Altezza (sistema metrico) 415 mm
Larghezza (sistema metrico) 140 mm