Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, with Locking Rod, 32 mm Box height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
Marca:  Tenak™ TE21358
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg
Codice prodotto. 15230474
  • 95.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
  • Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
  • Constructed of stainless steel
Specifica
Specifica
Stainless Steel
Boxes (16)
140 x 140 x 572 mm
Chest Frseezers
Locking rod
32 mm