Learn More
Hamilton™ Non-Filtered Racked Pipette Tips
Delivering outstanding accuracy and precision, guaranteed.
54.15€ - 109.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15365084
|
Hamilton™
68009-11 |
300 μL | Non-sterile |
89.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15395094
|
Hamilton™
68007-11 |
10 μL | Non-sterile |
89.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15305084
|
Hamilton™
68010-12 |
1000 μL | Sterile |
54.15€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15305094
|
Hamilton™
68008-12 |
200 μL | Sterile |
90.20€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15385094
|
Hamilton™
68007-12 |
10 μL | Sterile |
109.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Manufactured from chemically resistant virgin polypropylene for excellent clarity and smooth surfaces
- Pre-sterilized or non-sterile
- 96 tips to a rack
Specifica
Non-Filtered |