Learn More
- Home
- Products
- Shakers
- Shaker Accessories
- Thermo Scientific™ Racks and Accessories for CO2 Resistant Shaker
Thermo Scientific™ Racks and Accessories for CO2 Resistant Shaker
Codice prodotto. 15371125 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
96-well Microplate Holder
Adjustable 15 mL Conical Tube Rack
Adjustable 50 mL Conical Tube Rack
Adjustable Tube Rack
Control Box
EU Plug
Fixed Conical Tube Rack
Fixed Tube Rack
General Power Adapter
Rack di provette
Rubber Platform
Shaker Platform
Spring Platform
Spring Wire Rack
Tappetino adesivo
UK Plug
Universal Platform
Dimensioni (L x P):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
21 x 30 mm
24 x 30 mm
240 x 350 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm dia.
40 x 16 mm
40 x 16 mm dia.
40 x 18 mm
428 x 295 mm
45.7 x 45.7 cm
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
N/A
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
28 product options available for selection
| Codice prodotto. | Product Type | Dimensioni (L x P) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 15371125 | Tappetino adesivo | 140 x 140 mm | Pezzo |
| 15391115 | Rack di provette | 40 x 14 mm dia. | Pezzo |
| 17594865 | Shaker Platform | 45.7 x 45.7 cm | Pezzo |
| 30280797 | Fixed Tube Rack | 27 x 22 mm | 1 unità |
| 15301125 | Rack di provette | 40 x 16 mm dia. | Pezzo |
| 30280795 | Adjustable Tube Rack | 40 x 16 mm | 1 unità |
| 15311125 | Rack di provette | 40 x 14 mm dia. | Pezzo |
| 30280800 | Adjustable Tube Rack | 40 x 18 mm | 1 unità |
| 15321125 | Rack di provette | 40 x 16 mm dia. | Pezzo |
| 30280791 | Adjustable Tube Rack | 27 x 22 mm | 1 unità |
| 15331125 | Universal Platform | 360 x 300 mm | Pezzo |
| 30280794 | Adjustable 50 mL Conical Tube Rack | 21 x 30 mm | 1 unità |
| 15341125 | Rubber Platform | N/A | Pezzo |
| 30280805 | Adjustable 50 mL Conical Tube Rack | 24 x 30 mm | 1 unità |
| 15351125 | 96-well Microplate Holder | N/A | Pezzo |
| 30280798 | Spring Platform | 900 x 540 mm | 1 unità |
| 15361125 | Spring Wire Rack | 240 x 350 mm | Pezzo |
| 30280790 | Spring Platform | 720 x 440 mm | 1 unità |
| 30280793 | Spring Platform | 350 x 240 mm | 1 unità |
| 15381125 | Control Box | 158 x 95 mm | Pezzo |
| 30280801 | Spring Platform | 450 x 400 mm | 1 unità |
| 15391125 | General Power Adapter | N/A | Pezzo |
| 30280788 | Spring Platform | 428 x 295 mm | 1 unità |
| 30280789 | Fixed Conical Tube Rack | N/A | 1 unità |
| 30280799 | Adjustable 50 mL Conical Tube Rack | N/A | 1 unità |
| 15301135 | EU Plug | N/A | Pezzo |
| 30280802 | Adjustable 15 mL Conical Tube Rack | N/A | 1 unità |
| 15311135 | UK Plug | N/A | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Codice prodotto.
15371125
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
88881126
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
48.80€
37.89€ / pezzi 1
Risparmia 10.91€
22% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Mix and match different size accessories on a single platform with flexible accessories for the Thermo Scientific™ CO2 resistant shaker.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Specifica
Specifica
| Product Type | Tappetino adesivo |
| Dimensioni (L x P) | 140 x 140 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatore resistente a CO2 |
| N. di posizioni | 4 |