Learn More
Thermo Scientific™ Specialty Racks
Codice prodotto. 11934257 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
15 scatole (3 pollici)
20 scatole per rack (2 pollici)
Boxes (2 in.)
Boxes (3 in.)
General Freezer Items
Microplates
Microplates or Deepwell Microplates
pk
Posizioni:
12 Boxes/Rack
15 Boxes/Rack
20 Boxes/Rack
22 Boxes/Rack
36 Plates/Rack
5
56 Plates/Rack
77 Plates/Rack
84 Plates/Rack
9 Boxes/Rack
98 microplates with lids, 119 microplates without lids, and 35 deepwell
Product Type:
2 in. Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli
3 in. Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli
3 inch Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli
Box Racks - Sliding Drawer
Rack a cassetto scorrevole
Rack ad accesso laterale (micropiastra)
Rack ad accesso laterale (regolabile)
Side Access Freezer Rack (Adjustable)
Side Access Freezer Rack (Microplate/Deepwell)
Side Access Freezer Rack (Microplate/Locking Rod)
Specialty Rack - 10-Compartment Container
Specialty Rack - 8-Compartment Container
Da utilizzare con (apparecchiatura):
13 cu. ft. Upright Freezers
2 in. boxes
32 cu.ft. Revco Upright ULT
Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi
Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubici
Scatole da 2 pollici
Scatole da 3 pollici
Thermo Scientific TDE and TSX Series (5 shelves)
Dimensione della confezione:
Pezzo
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Posizioni Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11934257 Boxes (2 in.) 5 2 in. Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli 13 cu. ft. Upright Freezers Pezzo
12662725 Microplates 56 Plates/Rack Rack ad accesso laterale (micropiastra) 13 cu. ft. Upright Freezers Pezzo
12672725 Microplates 84 Plates/Rack Rack ad accesso laterale (micropiastra) Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi Pezzo
10784964 Microplates 36 Plates/Rack Rack ad accesso laterale (micropiastra) Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi Pezzo
12938284 General Freezer Items 5 Specialty Rack - 8-Compartment Container 13 cu. ft. Upright Freezers Pezzo
10225893 General Freezer Items 5 Specialty Rack - 10-Compartment Container Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi Pezzo
12054128 Boxes (2 in.) 15 Boxes/Rack Rack ad accesso laterale (regolabile) 13 cu. ft. Upright Freezers Pezzo
10133933 Boxes (3 in.) 12 Boxes/Rack Rack ad accesso laterale (regolabile) Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi Pezzo
10153693 20 scatole per rack (2 pollici) 20 Boxes/Rack Rack ad accesso laterale (regolabile) Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubici Pezzo
10022573 Boxes (2 in.) 22 Boxes/Rack Rack ad accesso laterale (regolabile) Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi Pezzo
12622725 Boxes (3 in.) 9 Boxes/Rack 3 in. Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli 13 cu. ft. Upright Freezers Pezzo
10072043 20 scatole per rack (2 pollici) 5 2 in. Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi Pezzo
10082043 Boxes (3 in.) 12 Boxes/Rack 3 inch Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi Pezzo
11349321 pk 20 Boxes/Rack Rack a cassetto scorrevole 2 in. boxes Pezzo
11329291 20 scatole per rack (2 pollici) 20 Boxes/Rack Side Access Freezer Rack (Adjustable) Scatole da 2 pollici Pezzo
11339291 Boxes (3 in.) 15 Boxes/Rack Side Access Freezer Rack (Adjustable) Thermo Scientific TDE and TSX Series (5 shelves) Pezzo
15824314 Microplates or Deepwell Microplates 77 Plates/Rack Side Access Freezer Rack (Microplate/Deepwell) Thermo Scientific TDE and TSX Series (5 shelves) Pezzo
11379311 Microplates or Deepwell Microplates 98 microplates with lids, 119 microplates without lids, and 35 deepwell Side Access Freezer Rack (Microplate/Locking Rod) 32 cu.ft. Revco Upright ULT Pezzo
11339321 15 scatole (3 pollici) 15 Boxes/Rack Box Racks - Sliding Drawer Scatole da 3 pollici Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 11934257 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 920094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.22€
    260.00€ / pezzi 1
    Risparmia 11.22€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Maximize the storage space in your ultra-low temperature freezer with these racks.
Maximize the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™ Racks for previous generation Forma™ 900, 7000 Series, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T and TSE/TSD Series Freezers. Includes sliding drawer racks, adjustable side access box racks and microplate racks in standard or deepwell formats.
  • With sliding drawer racks
  • Adjustable side access box racks
  • Microplate racks in standard or deepwell formats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Silver
Capacità Boxes (2 in.)
Materiale Stainless Steel
Posizioni 5
Forma Square
Sovrapponibile Yes
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 13 cu. ft. Upright Freezers
Larghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 16.6 in.
Profondità (sistema imperiale) 11.9 in.
Profondità (sistema metrico) 30.2 cm
Product Type 2 in. Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli
Ripiani 5
Altezza (sistema metrico) 42.2 cm
Larghezza (sistema metrico) 14 cm