Descrizione
I rack vuoti in formato ANSI per provette per conservazione Thermo Scientific™ Matrix™ con codici a barre 2D consentono di creare array personalizzati. I rack sono disponibili in un esclusivo formato a micropiastra con design impilabile e dotati di coperchi con chiusura per proteggere i campioni.
Design del rack per una capacità di conservazione di livello superiore
- A differenza delle tradizionali provette o blocchi di conservazione, le provette per conservazione con codice a barre 2D Matrix in formato da 96 sono disponibili con un ingombro ridotto grazie allo speciale ed esclusivo design impilabile
- Il rack con chiusura consente l'accesso manuale delle pipette multicanale alle provette 2D eliminando i rischi di contaminazione grazie al design del coperchio che non entra in contatto con il banco da lavoro
- Il coperchio del rack con chiusura può essere sollevato in maniera robotizzata per accedere alle provette 2D con sistemi di manipolazione dei liquidi automatizzati ed applicazioni a resa elevata
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Materiale | Plastica |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette con tappo a vite da 500 μl |
| Quantità | 5 Case |
| Capacità | Provette Matrix 2D |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.0169 fl oz. |
| Product Type | Rack vuoto con chiusura |
| Green Features | ACT Ecolabel (Gold) |