Learn More
Thermo Scientific™ Rack per provette da conservazione con codice a barre Matrix™ 2D
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10553435
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Barcoded Latch Rack
Barcoded Snap Rack
Latch Rack Lid
Rack con chiusura vuoto
Rack vuoto con chiusura
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.75mL Tubes
Matrix Tubes (0.75 mL)
Provette con coperchio svitabile da 1.0 ml
Provette con tappo a vite da 500 μl
Provette da 1.4 ml
Screwtop Tubes (12 mL)
Tubes (1.4 mL)
Tubes (500 μL)
Tubes with DuraSeals (500 μL)
Dimensione della confezione:
10 PCS
pezzi 10
pezzi 4
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10553435 Rack vuoto con chiusura Provette da 1.4 ml pezzi 10
10513055 Rack con chiusura vuoto 0.75mL Tubes pezzi 10
11942161 Latch Rack Lid Matrix Tubes (0.75 mL) 10 PCS
10680214 Rack vuoto con chiusura Provette con coperchio svitabile da 1.0 ml pezzi 5
10213773 Rack vuoto con chiusura Provette con tappo a vite da 500 μl pezzi 5
11849450 Barcoded Latch Rack Tubes (500 μL) pezzi 10
10563435 Barcoded Latch Rack Tubes with DuraSeals (500 μL) pezzi 10
10385303 Barcoded Snap Rack Tubes (1.4 mL) pezzi 10
10573435 Barcoded Latch Rack Screwtop Tubes (12 mL) pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10553435 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 4890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    166.00€ / pezzi 10
    Risparmia 34.00€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I rack vuoti per conservazione in formato ANSI per provette Matrix™ 2D Thermo Scientific™ consentono di creare array personalizzati. Il rack è dotato di coperchio per garantire la sicurezza dei campioni.
I rack vuoti in formato ANSI per provette per conservazione Thermo Scientific™ Matrix™ con codici a barre 2D consentono di creare array personalizzati. I rack sono disponibili in un esclusivo formato a micropiastra con design impilabile e dotati di coperchi con chiusura per proteggere i campioni.
Design del rack per una capacità di conservazione di livello superiore
  • A differenza delle tradizionali provette o blocchi di conservazione, le provette per conservazione con codice a barre 2D Matrix in formato da 96 sono disponibili con un ingombro ridotto grazie allo speciale ed esclusivo design impilabile
I rack con chiusura consentono di risparmiare spazio prezioso
  • Il rack con chiusura consente l'accesso manuale delle pipette multicanale alle provette 2D eliminando i rischi di contaminazione grazie al design del coperchio che non entra in contatto con il banco da lavoro
  • Il coperchio del rack con chiusura può essere sollevato in maniera robotizzata per accedere alle provette 2D con sistemi di manipolazione dei liquidi automatizzati ed applicazioni a resa elevata
Rack a pressione: le provette Matrix sono disponibili anche nel rack a pressione per gli utenti di rack in policarbonato tradizionali. Il rack a pressione ha un design a fondo aperto per la lettura di provette alfanumeriche o TrakMates ed è progettato per contenere i campioni in sicurezza durante la conservazione a basse temperature e la spedizione. Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Bianco
Capacità (sistema metrico) 1.4 mL
Materiale Plastica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 1.4 ml
Quantità 10 Case
Capacità Provette Matrix 2D
Capacità (sistema imperiale) 0.0473 fl oz.
Product Type Rack vuoto con chiusura
Green Features ACT Ecolabel (Gold)