Learn More
RAD 140, TRC
Codice prodotto. 30004947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30004947 10 mg 10mg
30007133 2.5 mg 2.50mg
30004078 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004947 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR02005010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1182367-47-0
Formula molecolare C20H16ClN5O2
Molecular Weight (g/mol) 393.8
Sinonimo Testolone
IUPAC Name 2-chloro-4-[[(1R,2S)-1-[5-(4-cyanophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2-hydroxypropyl]amino]-3-methyl-benzonitrile
SMILES C[C@H](O)[C@](NC1=C(C)C(Cl)=C(C#N)C=C1)([H])C2=NN=C(C3=CC=C(C#N)C=C3)O2
Specifica
Materiale o nome chimico RAD140
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H16ClN5O2/c1-11-16(8-7-15(10-23)17(11)21)24-18(12(2)27)20-26-25-19(28-20)14-5-3-13(9-22)4-6-14/h3-8,12,18,24,27H,1-2H3/t12-,18+/m0/s1
Peso formulazione 393.0993
Percent Purity >95%