Learn More
Rad23 Antibody (1E4D6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18609856 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mg
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.03mg
0.10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609856 0.025 mg 0.03mg
18221131 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18609856 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2525500.025mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Rad23 Monoclonal specifically detects Rad23 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene hHR23A
Applicazioni Western Blot, ELISA, CyTOF, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone 1E4D6
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulazione PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias gene hHR23A, HR23A
Simboli geni RAD23A
Specie ospite Mouse
Immunogeno Purified recombinant fragment of human RAD23A (AA: 1-363) expressed in E. Coli.
Peso molecolare dell'antigene 40 kDa
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.025 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Tumor Suppressors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5886
Test di specificità Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b
Linea di prodotti Novus