Learn More
Novus Biologicals™ RAD51AP1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18601241 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601241 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18601241 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00010635T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category DNA Repair, Homologous Recombination
Bersaglio RAD51AP1
Sinonimo PIR51RAD51-interacting protein, RAD51 associated protein 1, RAD51-associated protein 1
Simbolo del gene RAD51AP1