missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rad51C Antibody (Rad51C 2H11/6) - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18699448 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18699448 0.1 mL 0.10mL
18657508 0.025 mL 0.03mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18699448 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP250263

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Rad51C Monoclonal antibody specifically detects Rad51C in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Rad51C
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classificazione Monoclonal
Clone Rad51C 2H11/6
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Formulazione PBS
Alias gene BROVCA3, DNA repair protein RAD51 homolog 3, FANCO, MGC104277, R51H3, RAD51 homolog C, RAD51 homolog C (S. cerevisiae), RAD51L2RAD51 (S. cerevisiae) homolog C, RAD51-like protein 2, yeast RAD51 homolog 3
Specie ospite Mouse
Immunogeno Rad51C 2H11/6 was raised against His-tagged human Rad51C, overexpressed in e.coli and purified on a talon affinity column under denaturing conditions, followed by gel purification on a SDS-Page
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5889
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.