Learn More
Radafaxine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Radafaxine hydrochloride (GW-353162A) is a DAT (dopamine transporter) and NET(norepinephrine transporter) transporters inhibitor, and nAChR family modulator.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Radafaxine hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 106083-71-0 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C13H19Cl2NO2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinonimo | GW-353162A BW-306U |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 38 mg/mL (130.05 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (114.07 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only