Learn More
Radezolid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438777
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16438777 5 mg 5mg
16436178 10 mg 10mg
16402317 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16438777 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14800
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Radezolid (RX-1741) is a oxazolidinone antibiotic. Radezolid is active against Staphylococcus, Chlamydia, and Legionella species, and remains active against Linezolid-resistant strains.
Radezolid (RX-1741) is a oxazolidinone antibiotic. Radezolid is active against Staphylococcus, Chlamydia, and Legionella species, and remains active against Linezolid-resistant strains.
Specifica
Materiale o nome chimico Radezolid
Forma fisica Solid
CAS 869884-78-6
Colore Off-White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H23FN6O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo RX-1741
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 25 mg/mL (57.02 mM)
SMILES CC(NC[C@H]1CN(C2=CC=C(C3=CC=C(CNCC4=CN=NN4)C=C3)C(F)=C2)C(O1)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 438.45
Peso formulazione 438.45
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Research purposes only