Learn More
Shamrock™ Radioactive Warning Tape
Codice prodotto. 11725773
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Red, Yellow
Yellow
Dimensione della confezione:
12m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11725773 Yellow 12m
11795763 Red, Yellow 12m
11715773 Red 12m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11725773 Fornitore Shamrock™ N. del fornitore SRA2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.75€
    19.54€ / 12m
    Risparmia 24.21€
    55% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Colore Yellow
Product Type Radioactive Warning Tape
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (L x P) 12 x 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm