missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Form: Liquid
- Storage buffer: Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 50% glycerol |
| Formato | Beads |
| Forma | Liquid |
| Substrate Properties | Protein-based Substrate |
| Target Molecule | Ras |
| Formulazione | 50% Glycerol |
| Quantità | 400 μg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?