Learn More
R&D Systems™ Rainbow Calibration Particle Set (8 peaks)
Codice prodotto. 18391067 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18391067 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18391067 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP300504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    731.95€
    640.50€ / 5mL
    Risparmia 91.45€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Used for long term performance tracking or routine calibration of flow cytometers
Rainbow Calibration Particles are a mixture of fluorophore incorporated particles with 8 different fluorescent intensities that are used for calibrating flow cytometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formato Deionized water, 0.01% NP-40
Conservante 0.02% Sodium Azide
Quantità 5 mL
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescence Imaging, Flow Cytometry
Product Line Novus