Learn More
Cytiva Marcatori di peso molecolare Rainbow™
Codice prodotto. 10258904 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Concentrazione:
1 mg/ml
1.5 mg/ml
2 mg/ml
Range:
Da 12000 a 225000 Mr
Da 3500 a 38000 Mr
Dimensione della confezione:
250µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Concentrazione Range unitSize
10258904 1 mg/ml Da 3500 a 38000 Mr 250µL
10524395 1.5 mg/ml Da 12000 a 225000 Mr 250µL
11580684 2 mg/ml Da 12000 a 225000 Mr 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10258904 Fornitore Cytiva N. del fornitore RPN755E
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per il monitoraggio del progredire dell'elettroforesi delle proteine e la valutazione dell'efficienza di trasferimento e del peso molecolare delle proteine sottoposte a blotting senza colorazione. I marcatori di peso molecolare Cytiva Life Sciences™ Rainbow™ utilizzano colori luminosi e visibili per una più facile conferma del trasferimento alle membrane di blotting e dell'orientamento.
Enhanced to enable faster and simpler identification of proteins on SDS-polyacrylamide gels. The ready-to-load markers provide sharper, more intense bands on gels and blots and have improved band spacing for more accurate molecular weight determination.
  • High intensity, prestained multicolored bands allow distinction of closely related proteins
  • Full-Range Rainbow Markers (Mr 12,000 to 225,000) use ten separate proteins with six different colors
  • High-Range Rainbow Markers (Mr 12,000 to 225,000) use eight separate proteins with six different colors
  • Low-Range Rainbow Markers (Mr 3500 to 38,000) use seven separate proteins with five different colors
  • For use on SDS-PAGE
  • The bright, distinctive colors of the markers allow easier confirmation of transfer to blotting membranes and orientation.
  • Markers are a mixture of individually colored proteins that are combined to produce bands of equal color intensity. Approximate protein concentration is 1 to 2 mg/mL, depending on the product
  • Each 250μL pack size is sufficient for use with 50 minigels (10 × 8cm) or 25 large gels (20 × 20cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rainbow molecular weight markers enhanced to enable faster and simpler identification of proteins on SDS-polyacrylamide gels.
Colore Marroncino/Rosso
Concentrazione 1 mg/ml
Forma Liquido
Formulazione Supplied ready to use in 305% Glycerol and sample buffer containing Mercaptoethanesulphonic Acid (MESNA) as reducing agent
Da utilizzare con (applicazione) Elettroforesi proteica
Peso molecolare Mr 3 5 00
Quantità 250 μL
Range Da 3500 a 38000 Mr
Requisiti di stoccaggio Da -15° a 30 °C
Sufficiente per 50 minigel o 25 gel grandi
Product Type Marcatore colori assortiti completi peso molecolare basso
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Low-Range Rainbow Molecular Weight Markers,250
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N, N'-1, 2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodiumsalt, hy