Learn More
Cytiva Marcatori di peso molecolare Rainbow™
Codice prodotto. 11580684 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Concentrazione:
1 mg/ml
1.5 mg/ml
2 mg/ml
Range:
Da 12000 a 225000 Mr
Da 3500 a 38000 Mr
Dimensione della confezione:
250µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Concentrazione Range Dimensione della confezione
11580684 2 mg/ml Da 12000 a 225000 Mr 250µL
10258904 1 mg/ml Da 3500 a 38000 Mr 250µL
10524395 1.5 mg/ml Da 12000 a 225000 Mr 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11580684 Fornitore Cytiva N. del fornitore RPN800E
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per il monitoraggio del progredire dell'elettroforesi delle proteine e la valutazione dell'efficienza di trasferimento e del peso molecolare delle proteine sottoposte a blotting senza colorazione. I marcatori di peso molecolare Cytiva Life Sciences™ Rainbow™ utilizzano colori luminosi e visibili per una più facile conferma del trasferimento alle membrane di blotting e dell'orientamento.
Enhanced to enable faster and simpler identification of proteins on SDS-polyacrylamide gels. The ready-to-load markers provide sharper, more intense bands on gels and blots and have improved band spacing for more accurate molecular weight determination.
  • High intensity, prestained multicolored bands allow distinction of closely related proteins
  • Full-Range Rainbow Markers (Mr 12,000 to 225,000) use ten separate proteins with six different colors
  • High-Range Rainbow Markers (Mr 12,000 to 225,000) use eight separate proteins with six different colors
  • Low-Range Rainbow Markers (Mr 3500 to 38,000) use seven separate proteins with five different colors
  • For use on SDS-PAGE
  • The bright, distinctive colors of the markers allow easier confirmation of transfer to blotting membranes and orientation.
  • Markers are a mixture of individually colored proteins that are combined to produce bands of equal color intensity. Approximate protein concentration is 1 to 2 mg/mL, depending on the product
  • Each 250μL pack size is sufficient for use with 50 minigels (10 × 8cm) or 25 large gels (20 × 20cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rainbow molecular weight markers enhanced to enable faster and simpler identification of proteins on SDS-polyacrylamide gels.
Colore Marrone/rosso
Concentrazione 2 mg/ml
Forma Liquido
Formulazione Supplied ready to use in 305% Glycerol and sample Buffer containing, Mercaptoethanesulphonic Acid (MESNA) as reducing agent
Da utilizzare con (applicazione) Elettroforesi proteica
Peso molecolare Mr 12 000
Quantità 250 μL
Range Da 12000 a 225000 Mr
Requisiti di stoccaggio Da -15° a 30 °C
Sufficiente per 50 minigel o 25 gel grandi
Product Type Protein Molecular Weight Marker
compliance-icons
Identifiant produit
  • Full-Range Rainbow Molecular Weight Markers 250 µl
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Mention de danger
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N, N'-1, 2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt, h
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 35.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 32.5% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.