Learn More
Brannan™ Rainfall Sprinkler Measure
Codice prodotto. 13142201
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
21 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
13142201 21 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13142201 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 13/414/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.30€
    6.66€ / pezzi 1
    Risparmia 0.64€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Rainfall Sprinkler Measure with 100 mm diameter rain gauge.
  • A simple gauge calibrated in inches and millimeters
  • Rainfall capacity up to 400 mL
  • Supplied with rainfall chart
Specifications
Include Rainfall Chart
Da utilizzare con (applicazione) Measuring Rainfall
Altezza (sistema metrico) 21 cm
Materiale Crystal Styrene
Larghezza (sistema metrico) 10 cm
Product Type Rain Gauge