Learn More
BIOTIX™ XTIP™ Rainin LTS Compatible Non-Filter Low Retention Pipette Tips
Codice prodotto. 30216572
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μL
250 μL
300 μL
1000 μL
1200 μL
Codice colore:
Blu
Giallo
Gray
Rosso
Verde
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Codice colore Sterilità Dimensione della confezione
30216572 300 μL Giallo Sterile pezzi 960
30216570 20 μL Rosso Sterile pezzi 960
30216551 250 μL Verde Sterile pezzi 960
30216563 1000 μL Blu Sterile pezzi 768
30216573 1200 μL Gray Sterile pezzi 768
30216532 20 μL Rosso Non sterile pezzi 960
30216575 250 μL Verde Non sterile pezzi 960
30216528 300 μL Giallo Non sterile pezzi 960
30216553 1000 μL Blu Non sterile pezzi 768
30216555 1200 μL Gray Non sterile pezzi 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 30216572 Fornitore BIOTIX™ N. del fornitore 63300007
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
BIOTIX™ Rainin LTS Compatible Racked Tips create an ergonomic system in your lab with FlexFit™, StarStop™ and LTS™ style pipettes.
  • FlexFit™ technology creates a seal with less insertion forces than that of competitors
  • StarStop™ works with the Rainin LTS pipette to eliminate high ejection forces
  • X-Resin™ maximizes sample recovery and accuracy by reducing surface to sample binding
  • Blade™ reduces the frequency of hanging droplet formation, improving precision and accuracy
  • Racked in the new Optimus Rack which can be re-used as a 96 well SBS automation reservoir
  • Sterilization is performed using e-beam irradiation and certified to 10³ SAL
Order Info
960 tips/pack
Certifications
ISO 9001:2015, Certified free of DNASE, RNASE, Endotoxins/pyrogens, PCR inhibitors. Sterilized product is certified to 10^-3 SAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 300μL xTIP4, Low-Retention-Sterilized
Volume (sistema metrico) 300 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Modello Rainin LTS
Lunghezza (sistema imperiale) 2.32in.
Lunghezza (sistema metrico) 59mm
Certificazione/Conformità BSE/TSE free, Endotoxins/Pyrogen free, DNASE/RNASE free, PCR inhibitor free
Da utilizzare con (applicazione) Manual Volume Transfer
Metodo di sterilizzazione E-Beam
Features FlexFit, StarStop, X-Resin, Blade
Formato In rack
Stile punta Ergonomic
Imballaggio 10 racks/pack, 5 packs/case
Quantità 960 tips/pack
Product Type Pipette Tips
Codice colore Giallo
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rainin LTS
Graduato Yes
Product Line xTIP 4
Materiale Polipropilene
Graduazioni 10, 50, 100, 200