Learn More
BIOTIX™ XTIP™ Rainin LTS Compatible TipEject Reload
Codice prodotto. 30216552
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μL
250 μL
1000 μL
1200 μL
Codice colore:
Blu
Gray
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Codice colore Dimensione della confezione
30216552 20 μL Rosso pezzi 960
30216545 250 μL Verde pezzi 960
30216536 1000 μL Blu pezzi 768
30216574 1200 μL Gray pezzi 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30216552 Fornitore BIOTIX™ N. del fornitore 63300015
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
BIOTIX™ Rainin LTS Compatible TipEject Reload creates an ergonomic system in the lab with FlexFit™, StarStop™ and an LTS™ style pipette. Manual ejection racking
  • FlexFit™ technology creates a seal with less insertion forces than that of competitors
  • StarStop™ works with the Rainin LTS pipette to eliminate high ejection forces
  • X-Resin™ maximizes sample recovery and accuracy by reducing surface to sample binding
  • Blade™ reduces the frequency of hanging droplet formation, improving precision and accuracy
  • Tip Eject saves space on lab bench while providing an easy manual ejection system for racking tips
Order Info
960 tips/pack
Certifications
ISO 9001:2015, Certified free of DNASE, RNASE, Endotoxins/pyrogens, PCR inhibitors. Sterilized product is certified to 10^-3 SAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 20μL xTIP4 Eject Reload System, LR-ST
Volume (sistema metrico) 20 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Modello Rainin LTS
Lunghezza (sistema imperiale) 1.95in.
Lunghezza (sistema metrico) 49.5mm
Certificazione/Conformità BSE/TSE free, Endotoxins/Pyrogen free, DNASE/RNASE free, PCR inhibitor free
Da utilizzare con (applicazione) Manual Volume Transfer
Metodo di sterilizzazione E-Beam
Features FlexFit, StarStop, X-Resin, Blade
Formato Ricarica
Stile punta Ergonomic
Imballaggio 10 refills/pack, 5 packs/case
Quantità 960 tips/pack
Product Type Pipette Tips
Codice colore Rosso
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rainin LTS
Graduato Yes
Product Line xTIP 4
Materiale Polipropilene
Graduazioni 2, 10, 20